Documentos clave
1.93708
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Calcium nitrate tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
236.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
Clave InChI
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1