Documentos clave
1.93692
Supelco
Zinc acetate dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
183.48 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable