Documentos clave
1.93610
Supelco
Potassium permanganate
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium permanganate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KMnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93610.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable