Documentos clave
18-161
Millipore
Proteína G, conjugada con HRP
500 µg Protein G, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Sinónimos:
Proteína G HRP
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
Aplicación
Adecuada para inmunotransferencia (Western o dot blot), ELISA, microscopia electrónica de inmunoperoxidasa e inmunohistoquímica.
Calidad
Adecuada para inmunotransferencia (Western o dot blot), ELISA, microscopia electrónica de inmunoperoxidasa e inmunohistoquímica
Forma física
Proteína G cromatográficamente purificada conjugada con peroxidasa de rábano picante liofilizada a partir de fosfato potásico 0,02 M, NaCl 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA.
Almacenamiento y estabilidad
Liofilizada: Estable durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Rehidratada: Estable durante 6 meses a -20°°C.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Ryan J H West et al.
Human molecular genetics, 27(8), 1382-1395 (2018-02-13)
Frontotemporal dementia (FTD) is one of the most prevalent forms of early-onset dementia. However, the pathological mechanisms driving neuronal atrophy in FTD remain poorly understood. Here we identify a conserved role for the novel pro-apoptotic protein plenty of SH3s (POSH)/SH3
Natalia Sanchez de Groot et al.
Molecular systems biology, 15(4), e8075-e8075 (2019-04-10)
Phase separation of soluble proteins into insoluble deposits is associated with numerous diseases. However, protein deposits can also function as membrane-less compartments for many cellular processes. What are the fitness costs and benefits of forming such deposits in different conditions?
Ana I Rodriguez-Perez et al.
Molecular neurodegeneration, 6(1), 58-58 (2011-08-19)
There are sex differences in dopaminergic degeneration. Men are approximately two times as likely as premenopausal women of the same age to develop Parkinson's disease (PD). It has been shown that the local renin angiotensin system (RAS) plays a prominent
Ana I Rodriguez-Perez et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 35(5), 1675-1690 (2012-09-19)
The possible interaction between brain hypoperfusion related to aging and/or vascular disease, vascular parkinsonism and Parkinson's disease, as well as the possible contribution of aging-related chronic brain hypoperfusion in the development or severity of Parkinson's disease are largely unknown. We
Ana Muñoz et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 71(10), 1254-1257 (2015-10-28)
Abnormal activation of the RhoA/Rho kinase (ROCK) pathway plays a pivotal role in neuroinflammatory and pro-oxidative responses, axonal retraction, and apoptosis. We observed increased expression of RhoA, ROCK II, and ROCK activity in the brain of aged rats, particularly in