16-157
Proteína A agarosa/ADN de esperma de salmón, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Sinónimos:
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads, ChIP assays
About This Item
Productos recomendados
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
suitability
suitable for immunoprecipitation
shipped in
wet ice
General description
Application
Quality
Physical form
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.