1468510006
Botellas de caldo de triptona y soja listas para usar
Tween® 0.1 %, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 1 L, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Sinónimos:
Casein Soyabean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB with 0.1% Tween®80, Tryptone Soy Broth
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
Características
closure type blue flip cap with septum
composición
Tween®, 0.1%
envase
box of 6 bottles
botella capacidad
1 L
bottle filling volume
1 L
color
light yellow
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for bacteria
Descripción general
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable