124029
Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2
The Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2, 1-((2-(4-((4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-3-phenyl-6-quinoxalinyl)carbonyl)-4-methyl-piperazine, 3HCl and, 1-((3-(4-((4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-2-phenyl-6-quinoxalinyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable