Documentos clave
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
Sinónimos:
Aditivo Fusion Flux C20
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
XRF: suitable
trazas de catión
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
auxiliar de molienda y compresión para espectroscopia de fluorescencia de rayos X
Nota de análisis
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Al (Aluminio): ≤ 0,001
Ba (Bario): ≤ 0,001
Ca (Calcio): ≤ 0,001
Co (Cobalto): ≤ 0,001
Cr (Cromo): ≤ 0,001
Cu (Cobre): ≤ 0,001
Fe (Hierro): ≤ 0,001
K (Potasio): ≤ 0,001
Mn (Manganeso): ≤ 0,001
Mo (Molibdeno): ≤ 0,001
Ni (Níquel): ≤ 0,001
Pb (Plomo): ≤ 0,001
Si (Sílice): ≤ 0,005
Sr (Estroncio): ≤ 0,001
Ti (Titanio): ≤ 0,001
V (Vanadio): ≤ 0.001
Información legal
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2