1.13350
2-Propanol
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv™
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Propanol, for preparative chromatography Prepsolv™
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
potencia
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
residuo de evap.
≤1.0 mg/L
transmitancia
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de preparación
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Filtred by 0.2µm filter
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup