Key Documents
1.11972
Millipore
Agar de triptosa sulfito cicloserina (base) GranuCult®
ISO 7937, ISO 14189, APHA, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar TSC
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
ISO 14189
ISO 7937
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
solubility
42 g/L
bulk density
660 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
El agar de triptosa sulfito cicloserina (base) GranuCult® está indicado para el aislamiento y la diferenciación de Clostridium perfringens. La base nutritiva superior proporciona condiciones óptimas para el desarrollo de clostridios. Las colonias que producen sulfuro de hidrógeno se caracterizan por un ennegrecimiento debido a la reacción con sulfito y sal de hierro. La cicloserina inhibe la flora bacteriana acompañante y puede hacer que las colonias que se desarrollen sean más pequeñas. También reduce la difusión y, por tanto, el perturbador ennegrecimiento en torno a las colonias de Clostridium perfringens. El agar de TSC con MUP contiene un sustrato fluorógeno de la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida, además de cicloserina y 4-metilumbeliferilfosfato (MUP). La fosfatasa ácida es un indicador muy específico de Clostridium perfringens. Escinde el sustrato fluorógeno MUP, formando 4-metilumbelliferona, que puede identificarse por su fluorescencia en la luz UV de onda larga. Por tanto, puede obtenerse una fuerte sugerencia de la presencia de Clostridium perfringens .
Application
El agar de triptosa sulfito cicloserina (base) GranuCult® está indicado para el aislamiento y la diferenciación de Clostridium perfringens en los alimentos humanos y piensos para animales, el agua y otros materiales. El agar de TSC con MUP puede prepararse con suplemento para Clostridium perfringens (1.00888) con objeto de detectar la fosfatasa ácida por su fluorescencia bajo luz UV.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Vasileios Tsiouris et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-10)
Whey is a highly nutritious byproduct of the cheese industry that can be used effectively in the animal feed industry. However, the use of whey in poultry diets is limited by its high lactose and mineral contents. The objective of