1.10958
Comprimidos Kjeldahl
for Wieninger method 5g/tablet
Formulario
tablet
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubilidad
200 g/L
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Na2SO4 96,5 %
CuSO4 1.5%
Se 2,0 %
Nota de análisis
Prueba de aplicación: cumple
El color gris del producto se debe a la materia prima y no afecta a la aplicación.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.