Documentos clave
1.07910
Supelco
Kieselguhr
purified and calcined
Sinónimos:
Kieselguhr
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número índice de la CE:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Nivel de calidad
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubilidad
0.0037 g/L
densidad
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable