Documentos clave
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
Sinónimos:
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
260.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-588-9
presión de vapor
31 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
114 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
densidad
2.23 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
Clave InChI
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable