CellPrime® rLR3 IGF is a is a non-animal origin (NAO) recombinant equivalent Insulin-like growth factor expressed in E.coli. CellPrime® rLR3 IGF has a 13 amino acid N-terminal extension and position 3 substitution of Glutamic acid to Arginine contributes to increased stability and robustness in media formulations.
Aplicación
CellPrime® rLR3 IGF is used to optimize cell culture formulations to increase cell proliferation, productivity, and viability. With an exact match for the Type I IGF receptor and a lower affinity for IGF binding proteins, CellPrime® rLR3 IGF has increased effectiveness in serum-free cell culture media. Concentrations required to enhance performance is unique to each cell line and may be optimized by using in combination with CellPrime® rInsulin.
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.