Documentos
1.06056
Supelco
2-Metilbutano
for spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
2-Metilbutano, iso-Pentano, Isopentano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12
Número de CAS:
Peso molecular:
72.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-142-8
NACRES:
NA.03
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
800 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
expl. lim.
1.3-7.6 % (v/v)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
190 nm, ≥50%
200 nm, ≥65%
210 nm, ≥85%
215 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
transition temp
flash point -57 °C
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 190 nm Amax: ≤0.30
λ: 200 nm Amax: ≤0.19
λ: 210 nm Amax: ≤0.07
λ: 215 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
General description
La obtención de resultados analíticos exactos en espectroscopia UV/VIS e infrarrojo depende del uso de disolventes muy puros para la preparación de la muestra. La gama de disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> se ha diseñado especialmente para espectroscopia y otras aplicaciones que requieren disolventes de la mayor pureza espectral. El proceso de refinamiento permite un mayor grado de seguridad en las aplicaciones y evita interpretaciones erróneas de los resultados analíticos causados por trazas de contaminación UV, IR y de fluorescencia. Los disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ofrecen la mejor transmitancia UV. En todas las especificaciones, la transmitancia mínima de 5 longitudes de onda típicas son idénticas.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,0005 %
Agua: ≤ 0,005 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Fluorescencia (como quinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Transmitancia (a 190 nm): ≥ 50 %
Transmitancia (a 200 nm): ≥ 65 %
Transmitancia (a 210 nm): ≥ 85 %
Transmitancia (a 215 nm): ≥ 90 %
Transmitancia (desde 240 nm): ≥ 98 %
Absorbancia (a 190 nm): ≤ 0,30
Absorbancia (a 200 nm): ≤ 0,19
Absorbancia (a 210 nm): ≤ 0,07
Absorbancia (a 215 nm): ≤ 0,05
Absorbancia (desde 240 nm): ≤ 0,01
Satisface los requisitos de "Espectroscopia de uso específico" según React. Ph Eur
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup