1.05238
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Formulario
beads
temp. de autoignición
>500 °C
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SCX
tamaño de partícula
180-500 μm
capacidad
640 - 720 g/kg water absorbing capacity
densidad
1.040 g/cm3 at 20 °C
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable