Documentos clave
1.04003
Sigma-Aldrich
Disolución de formaldehído en torno al 37%
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Formaldehído solution, Disolución de formalina, disolución de metanal, disolución de metilaldehído, Formalina
About This Item
Fórmula lineal:
HCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.21
bp:
93-96 °C/1013 hPa
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
lim. expl.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentración
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
dilution
(for analytical testing)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
temperatura de transición
flash point 62 °C (Formaldehyde)
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El formaldehído (HCOH) es uno de los fijadores más familiares y efectivos. La fijación del material de muestras histológicas de origen humano o animal se realiza habitualmente en una disolución de formaldehído al 4 % o al 10 %. Desde el punto de vista químico, la disolución de formaldehído al 4 % equivale a una disolución de formol al 10 %.
Nota de análisis
Valoración (acidimétrica): 36,5 - 38,0 %
Valoración (yodométrica): 36,5 - 38,0 %
Identidad: pasa la prueba
Color: ≤ 10 Hazen
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Ácido libre (como HCOOH): ≤ 0,025 %
Densidad (20 °C): 1,080 - 1,090 g/ml
Cloruros (Cl): ≤ 0,0001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0001 %
Metanol (GC): 9,0 - 11,0 %
Cenizas sulfatadas: ≤ 0,002 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Ver todo
Contenido relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.