1.02856
Cesium nitrate 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinónimos:
Cesium nitrate 99+, Caesium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
crystalline
potencia
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
solubilidad
239.5 g/L
densidad
3.64 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1500 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cs+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable