1.01717
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
densidad
3.86 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1200‑1400 kg/m3
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable