1.01182
Heptamolibdato de amonio tetrahidratado
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Heptamolibdato de amonio tetrahidratado
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Formulario
solid
analitos específicos
phosphate
técnicas
photometry: suitable
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
400 g/L
densidad
2.498 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
Clave InChI
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
- Nueva síntesis hidrotérmica de aleaciones intermetálicas de de molibdeno y hierro nanoestructuradas a temperaturas relativamente bajas: se describe un nuevo método hidrotérmico para sintetizar aleaciones intermetálicas de hierro y molibdeno utilizando temperaturas más bajas, destacando una posible vía para la producción de material rentable y eficiente desde el punto de vista energético (El-Geassy et al., 2023).
- Preparación alternativa de catalizadores de desoxigenación NiMo-alúmina mejorados: se discute un método alternativo para preparar catalizadores de NiMo-alúmina con mejores propiedades de desoxigenación, potencialmente útil para aplicaciones sintéticas y petroquímicas (Priecel et al., 2020).
- Identificación cromatográfica de "agentes de recubrimiento verdes" extraídos de hojas de Nasturtium officinale (Brassicaceae) para la síntesis de nanopartículas de MoO(3): se identifican agentes de recubrimiento vegetal para sintetizar nanopartículas de trióxido de molibdeno, contribuyendo a prácticas de nanotecnología más ecológicas (Shaheen & Ahmad, 2020).
- Preparación de nanocristales de h-MoO3 y α-MoO3: estudio comparativo de la degradación fotocatalítica del azul de metileno bajo irradiación de luz visible: se compara la eficiencia de nanocristales de trióxido de molibdeno hexagonales y ortorrómbicos en azul de metileno degradante, ofreciendo una visión de sus comportamientos fotocatalíticos (Chithambararaj et al., 2013).
- Nuevos nano/microcompuestos jerárquicos de MoO2/carbono: síntesis, caracterización, transformaciones en estado sólido y actividad HDS de tiofeno: se introduce un nuevo tipo de material compuesto de dióxido de molibdeno y carbono con aplicaciones en la hidrodesulfuración, demostrando un potencial industrial significativo (Avendaño et al., 2013).
Nota de análisis
Valoración ((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitratos (NO₃): pasa la prueba
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Fosfatos, arsenatos, silicatos (como PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,005 %
K (Potasio): ≤ 0,002 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
Pb (Plomo): ≤ 0,001 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable