Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
1.00979
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
204-633-5
NACRES:
NB.21
grado:
ACS reagent
bp:
130 °C (lit.)
presión de vapor:
2 mmHg ( 20 °C)
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
644 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
impurezas
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
residuo de evap.
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 43.5 °C
solubilidad
25 g/L
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadena SMILES
CC(C)CCO
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.5 °C - closed cup