Documentos
1.00519
Supelco
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido perclórico, PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido perclórico al 70-72 %, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Li (Lithium)
≤0.02 ppm Mn (Manganese)
≤0.02 ppm Sr (Strontium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm As (Arsenic)
≤0.05 ppm Cd (Cadmium)
≤0.05 ppm Co (Cobalt)
≤0.05 ppm Ge (Germanium)
≤0.05 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.05 ppm Pb (Lead)
≤0.05 ppm Tl (Thallium)
≤0.05 ppm V (Vanadium)
≤0.1 ppm Ag (Silver)
≤0.1 ppm Bi (Bismuth)
≤0.1 ppm Cu (Copper)
≤0.1 ppm K (Potassium)
≤0.1 ppm Ni (Nickel)
≤0.1 ppm Ti (Titanium)
≤0.1 ppm Zn (Zinc)
≤0.1 ppm Zr (Zirconium)
≤0.5 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Mg (Magnesium)
≤0.5 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1.0 ppm Fe (Iron)
≤10 ppm Chlorate (ClO3)
≤10 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Total nitrogen (N)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003% (as sulfate)
color
APHA: ≤10
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimización de la modificación por selenilación del polisacárido de ajo en función de su actividad inmunopotenciadora: en este estudio se exploró el proceso de optimización de la selenilación de polisacáridos de ajo, con el objetivo de mejorar sus propiedades inmunopotenciadoras. El ácido perclórico desempeñó un papel en la fase de preparación, facilitando la modificación de los polisacáridos para lograr una mejor bioactividad (Gao et al., 2016).
  • Síntesis y caracterización de isodifenilfluorindona e isodifenilfluorindinona: la investigación se centró en la síntesis de nuevos compuestos fluorados, donde se utilizó ácido perclórico como catalizador para promover la formación de estas moléculas complejas, destacando su utilidad en la química orgánica sintética (Zissimou et al., 2018).
  • Cocristalización de complejos energéticos fotosensibles de perclorato de cobre(II): se estudió el potencial de los derivados del ácido perclórico para crear materiales fotosensibles estables adecuados para aplicaciones energéticas, demostrando la versatilidad del ácido en la ciencia de los materiales (Evers et al., 2014).
  • Biomarcadores moleculares tempranos de estrés oxidativo de penumbra isquémica en el accidente cerebrovascular agudo: en el estudio se utiliza ácido perclórico en la extracción y estabilización de biomarcadores de muestras biológicas, esenciales para el diagnóstico y el tratamiento precisos del accidente cerebrovascular (Lorenzano et al., 2019).
  • Ensayo de gran eficacia mejorado para evaluar la actividad anticolinérgica sérica: se desarrolló un nuevo método de análisis utilizando ácido perclórico para extraer y cuantificar la actividad anticolinérgica de muestras de suero, ofreciendo avances para los estudios farmacológicos (Nobrega et al., 2017).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): 70,0 - 72,0 %
Identidad: pasa la prueba
Densidad (d 20/20): aprox. 1,7
Color: ≤ 10 Hazen
Cloratos (ClO₃): ≤ 10 ppm
Cloruros (Cl): ≤ 3 ppm
Cloro libre (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosfatos y silicatos (como SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 10 ppm
Nitrógeno total (N): ≤ 10 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Plata): ≤ 0,1 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,05 ppm
As(Arsénico): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,02 ppm
Be (Berilio): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismuto): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,05 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,05 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,1 ppm
Fe (Hierro): ≤ 1,0 ppm
Ge (Germanio): ≤ 0,05 ppm
K (Potasio): ≤ 0,1 ppm
Li (Litio): ≤ 0,02 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,5 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,05 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,5 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,05 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,02 ppm
Ti (Titanio): ≤ 0,1 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadio): ≤ 0,05 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,1 ppm
Zr (Circonio): ≤ 0,1 ppm
Residuos tras ignición (como sulfatos): ≤ 0,003 %
Conforme a ACS ACS, ISO, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
Contenido relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.