1.00465
Agar DG 18 (diclorán glicerol cloranfenicol) (base) GranuCult® prime
ISO 21527-2:2017, FDA-BAM, for molds, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar de diclorán glicerol cloranfenicol Base, DG 18 agar (base)
About This Item
Productos recomendados
agency
APHA
FDA-BAM
ISO 21527-2:2017
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.4-5.8 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
- Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
- Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
- Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
- Gran reproducibilidad de un lote a otro
- Vida útil prolongada de hasta cinco años
- Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
- La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (color): amarillento
Valor de pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Recuento de colonias (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Recuperación en medio problema (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Inóculo en medio de referencia (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM00182)):
Recuento de colonias (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM00182)):
Recuperación en medio problema (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM00182)): ≥ 50 %
Inóculo en medio de referencia (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM00183)):
Recuento de colonias (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM00183)):
Recuperación en medio problema (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM00183)): ≥ 50 %
Inóculo en medio de referencia (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM00183)):
Recuento de colonias (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM00183)):
Recuperación en medio problema (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM00183)): ≥ 50 %
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): sin crecimiento
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): sin crecimiento
Crecimiento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): sin límite
Crecimiento (Mucor racemosus ATCC 42647): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Penicillium cyclopium CMI 19759): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Rhizopus stolonifer ATCC 15441): de bueno a muy bueno
Incubación: 5 días a 25 ± 1 °C
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar SABOURAUD dextrosa
Other Notes
- El medio preparado es de transparente a ligeramente opalescente y de color marrón amarillento.
- Las placas autopreparadas pueden conservarse entre +2 °C y +8 °C en la oscuridad y protegerse contra la evaporación durante un máximo de 7 días.
Footnote
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.