Merck
1.00250
SAFC
Phosphoric acid 75%
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
presión de vapor
2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
14.7 cSt(25 °C)
bp
135 °C
mp
-17 °C
densidad
1.58 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
parenterals
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1