Key Documents
07-850
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508)
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr507/pThr508)
Gene Information
human ... LIMK1(3984)
Specificity
Reconoce la LIMK1/2 fosforilada (Tyr507/Thr508)
Se prevé reacción cruzada con ratón, rata y rana (homología del 100 %) teniendo en cuenta la homología de secuencia.
Immunogen
Péptido correspondiente a la región de aminoácidos que abarca la fosfo-LIMK1/2 (Tyr507/Thr508) humana, de ratón, rata y pollo.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia: una dilución 1:1000 de este lote detectó la LIMK 1/2 fosforilada (Tyr507/Thr508) en lisados RIPA de células Jurkat tratadas con SDF-1α.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la fosfo-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) utilizando este anticuerpo anti-fosfo-LIMK 1/2 (Tyr507/Thr508) validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia..
Target description
72 kDa (LIMK1) y 65 kDa (LIMK2)
Physical form
100 μl de IgG policlonal de conejo purificado por afinidad en un 50 % de tampón de almacenamiento (PBS (sin Mg2+ ni Ca2+), pH 7,3 conteniendo 1,0 mg/ml de BSA (IgG, sin proteasas) y azida sódica al 0,05 %) y 50% de glicerol.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D C Edwards et al.
Nature cell biology, 1(5), 253-259 (1999-11-13)
Extracellular signals regulate actin dynamics through small GTPases of the Rho/Rac/Cdc42 (p21) family. Here we show that p21-activated kinase (Pak1) phosphorylates LIM-kinase at threonine residue 508 within LIM-kinase's activation loop, and increases LIM-kinase-mediated phosphorylation of the actin-regulatory protein cofilin tenfold
Down-regulation of PKCzeta expression inhibits chemotaxis signal transduction in human lung cancer cells.
Ying Liu,Bing Wang,Jingna Wang,Wuzhou Wan,Ronghua Sun,Yuliang Zhao,Ning Zhang
Lung Cancer null
Juliana Soosairajah et al.
The EMBO journal, 24(3), 473-486 (2005-01-22)
Slingshot (SSH) phosphatases and LIM kinases (LIMK) regulate actin dynamics via a reversible phosphorylation (inactivation) of serine 3 in actin-depolymerizing factor (ADF) and cofilin. Here we demonstrate that a multi-protein complex consisting of SSH-1L, LIMK1, actin, and the scaffolding protein
Hirobumi Tada et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(45), E7097-E7105 (2016-10-30)
Social separation early in life can lead to the development of impaired interpersonal relationships and profound social disorders. However, the underlying cellular and molecular mechanisms involved are largely unknown. Here, we found that isolation of neonatal rats induced glucocorticoid-dependent social
K Ohashi et al.
The Journal of biological chemistry, 275(5), 3577-3582 (2000-02-01)
LIM-kinase 1 (LIMK1) phosphorylates cofilin, an actin-depolymerizing factor, and regulates actin cytoskeletal reorganization. LIMK1 is activated by the small GTPase Rho and its downstream protein kinase ROCK. We now report the site of phosphorylation of LIMK1 by ROCK. In vitro