Key Documents
06-758
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-p53 (Lys373, Lys382)
serum, Upstate®
Sinónimos:
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys373,Lys382)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
El p53 es un supresor tumoral de unión al ADN que contiene un dominio de oligomerización y un dominio de activación de la transcripción que activa los genes relacionados con la interrupción del crecimiento y la apoptosis en respuesta a las señales de estrés, lo que influye en la muerte celular programada, la diferenciación celular y los mecanismos de control del ciclo celular. El p53 se localiza en el núcleo, pero puede ser acompañado al citoplasma por el regulador negativo MDM2, una ligasa de ubiquitina E3 que se activa en presencia de p53 activo, donde la MDM2 poliubiquitina el p53 para dirigirlo al proteasoma. El p53 puede ensamblarse en tetrámeros en ausencia de ADN, fluctúa entre las conformaciones latente y activa (de unión al ADN), y se activa diferentemente a través de modificaciones postraduccionales, como fosforilación y acetilación. Mutaciones en el dominio de unión al ADN (DBD) (aminoácidos 110-286) del p53 pueden afectar a la asociación energéticamente favorable con elementos en cis y se han implicado en varios cánceres humanos.
Specificity
Reconoce el p53 acetilado in vitro por p300 recombinante, y el péptido que contiene la acetil-lisina 373, pero no el que contiene la acetil-lisina 320.
Immunogen
Péptido del p53 humano que corresponde a los aminoácidos 368-389 con una duplicación de los aminoácidos 376 y 377 (HLKSKACKGQSTSRHKACKLMFKTC) donde ACK indica acetil-lisina
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de la acetil-p53 (Lys373) con el anticuerpo anti-acetil-p53 (Lys373, Lys382) (anticuerpo policlonal de conejo), que se ha demostrado que funciona en WB.
Inmunotransferencia Western (solo en proteínas recombinantes)
Subcategoría investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada habitualmente en un ensayo in vitro de la acetil transferasa en p300 recombinante, dominio HAT (Nº de ref. 14-418)
Target description
53 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1137
Physical form
Antisuero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Cáncer de mama, colon, piel
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Quantitative proteomic characterization of ethanol-responsive pathways in rat microglial cells.
Bell-Temin, Harris, et al.
Journal of Proteome Research, 12, 2067-2077 (2013)
Role for p300 in stabilization of p53 in the response to DNA damage.
Yuan, Z M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 1883-1886 (1999)
Hye-Jung Park et al.
Cell journal, 21(1), 27-34 (2018-12-07)
Amentoflavone is the main component of Selaginella tamariscina widely known as an oriental traditional medicinal stuff that has been known to have a variety of medicinal effects such as the induction of apoptosis, antimetastasis, and anti-inflammation. However, the effect of
Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity.
Torma, F; Koltai, E; Nagy, E; Ziaaldini, MM; Posa, A; Koch, LG; Britton, SL; Boldogh, I; Radak, Z
Testing null
Circulatory miR34a as an RNAbased, noninvasive biomarker for brain aging.
Li, X; Khanna, A; Li, N; Wang, E
Aging null