Documentos clave
03-0146-00
Millipore
Kit de alta sensibilidad SMC® amiloide Beta 42
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma, cerebrospinal fluid (CSF)
Sinónimos:
Abeta 1-42 immunoassay kit, Abeta 42 Single Molecule Counting Kit, Abeta 42 immunoassay kit, Abeta 42 ultra-sensitive Immunoassay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Quality Level
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
SMC®
assay range
sensitivity: 0.98 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.24-250 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma
cerebrospinal fluid (CSF)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
El kit de inmunoanálisis de alta sensibilidad de amiloide β1-42 SMC® contiene todos los reactivos necesarios para realizar el análisis. En este análisis se aprovecha una secuencia de inmunoanálisis convencional configurado en un formato de placa estándar.
Los protocolos de análisis son similares a los métodos ELISA en sándwich existentes con dos diferencias clave:
1) El tampón de elución interrumpe el sándwich, separando el anticuerpo de detección marcado para su cuantificación.
2) Los sistemas de inmunoanálisis Erenna y SMCxPRO® detectan analitos utilizando la tecnología de recuento de moléculas individuales (SMC®).
Specificity
El anticuerpo de captura reconoce el extremo C-terminal de la beta amiloide 1-42, que confiere especificidad para Aβ42. No se observó reactividad cruzada significativa con Aβ38 y Aβ40.
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Chia-Liang Tsai et al.
Journal of clinical medicine, 8(10) (2019-10-09)
Nondemented people with a family history of Alzheimer's disease (ADFH) and the ApoE-4 allele have been demonstrated to show a trend for a higher probability of cognitive decline and aberrant levels of cognitive-related biomarkers. However, the potential interactive effects on
Contenido relacionado
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Ver todo