Merck
P-138
Supelco
Primidone-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9D5N2O2
Peso molecular:
223.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1CNC(=O)C(C1=O)(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])c2ccccc2
Clave InChI
DQMZLTXERSFNPB-ZBJDZAJPSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)