Merck
O-047
Supelco
Ocfentanil solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27FN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC1=CC=CC=C1N(C(COC)=O)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H27FN2O2/c1-27-17-22(26)25(21-10-6-5-9-20(21)23)19-12-15-24(16-13-19)14-11-18-7-3-2-4-8-18/h2-10,19H,11-17H2,1H3
Clave InChI
NYISTOZKVCMVEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for ocfentanil LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. Ocfentanil, also known as A-3217, is a potent synthetic opioid analgesic drug structurally related to fentanyl. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anesthesia.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)