N-100
Norchlordiazepoxide solution
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (80:20)(v/v))
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1=CC2=C(N=C(N)C[N+]([O-])=C2C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)19(20)9-14(17)18-13/h1-8H,9H2,(H2,17,18)
Clave InChI
LNLMGKOHYYEWMY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)