Merck
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C112H194N26O32
Número de CAS:
Peso molecular:
2416.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 25 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Drug Delivery
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870340P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)