Documentos clave
Z759325
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 29, red polyethylene
Sinónimos:
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiales
red polyethylene
Junta
joint: 29
envase
pkg of 50 ea
Descripción general
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2