Z755486
BenchRocker™ variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Sinónimos:
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Productos recomendados
descripción
tilt angle: 0 to 30°
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BR2000-230-EU plug
Parámetros
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
An × P × Al
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
plataforma L × An
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)