Z742304
Tube holder for RotoBot™ Rotating Mixers
holds 1 x 15 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
Productos recomendados
Características
holds 1 x 15 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific R4040-150
mesa diám.
16-17 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Información legal
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)