Documentos clave
Z740639
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 90 mL, O.D. × H 80 mm × 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 6 ea
D.E. × Al
80 mm × 45 mm
capacidad
90 mL
Placa: diám. × Al
80 mm × 45 mm
Descripción general
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)