Z677620
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size XXL
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green gloves
green nitrile
tamaño
XXL
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
KCL 733
KCL 733
L × grosor
600 mm × 0.5 mm
Descripción general
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)