Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F10794-0025
tamaño
10 L
Descripción general
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)