Documentos clave
Z568384
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2,000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)