Documentos clave
Z562513
LabJaws jumbo clamp holder
jaw capacity 0-21 mm , 0-83 inches, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiales
aluminum
fabricante / nombre comercial
Troemner 916050
horquilla capacidad
0-21 mm , 0-83 inches
Categorías relacionadas
Descripción general
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Información legal
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)