Documentos clave
Z556572
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size S
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamaño
S
descripción
3-prong
L × diám.
102 mm × 8 mm , arm
horquilla capacidad
0-23 mm
clavija An
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)