Z552720
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 14 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
male joint: ST/NS29/42
Adaptador
GL 14 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)