Documentos clave
Z507318
Supelco
Adaptador Michel-Miller Swagelok®
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #25
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
manufacturer/tradename
Ace Glass 584448
technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
fitting
Ace-Thred for #25
General description
Para la realización de conexiones de tuberías Swagelok con material de vidrio roscado Ace. Un extremo es Ace-Thred, el otro de NPTF. Conecta tubos a columnas M-M. Adaptadores con #50 Ace-Thred para columnas grandes Ace.
Legal Information
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)