Z420476
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420433
About This Item
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
descripción
For use with 24 in (61 cm) Buchner Table-Top Funnels
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H91462-4610
disco diám.
24 in.
color
none
tamaño de poro
coarse
Descripción general
Características y beneficios
- Available in two porosities, medium and coarse
- Medium is 45-90 microns
- Coarse is 90-130 microns
- Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)