Key Documents
Z409480
Sigma-Aldrich
Embudo de pesaje
size M, polypropylene
Sinónimos:
Weighing Funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.71
material
polypropylene
size
M
packaging
pkg of 50 ea
General description
  • Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
  • Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
  • La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
  • Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
  • Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande