Z284734
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 20 mL, tube L 85 mm, thread size 28-400
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
fritted
fabricante / nombre comercial
Aldrich
capacidad
20 mL
tamaño de rosca
28-400
tubo L
85 mm
tamaño de poro
25—50 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)