Z279129
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 0.5 L
Sinónimos:
Saint Gobain D1075002
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Características
capacity 0.5 L
envase
pack of 1 ea
L × An
6 in. × 6 in.
Adaptador
on/off
Descripción general
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)