Z273236
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Sinónimos:
CITRANOX® acid detergent, biodegradable, biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
técnicas
protein quantification: suitable
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)