Z252018
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 15 mL (0.5 oz)
Sinónimos:
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20-415)
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2411-0015
capacidad
15 mL (0.5 oz)
cierre tamaño
20 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)