Z249971
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (28-400)
Características
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216852
capacidad
16 oz (500 mL)
diám. × Al
75 mm × 168 mm
color
amber
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características y beneficios
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)