Z247294
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Sinónimos:
dewar tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × profundidad
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
matraz capacidad
~70 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)